Learn More
FISHERBRAND™ Clear Standard Wide Mouth Glass Bottles with White Polypropylene Caps
Codice prodotto. 16104407 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
1920 mL
3810 mL
3840 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
PTFE/polietilene espanso
Polpa/vinile
Pulp/Vinyl
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 4
pezzi 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Rivestimento interno chiusura Dimensione della confezione
16104407 120 mL Pulp/Vinyl pezzi 24
16134437 120 mL PTFE/polietilene espanso pezzi 24
16114517 240 mL Polpa/vinile pezzi 24
16154437 240 mL PTFE/Polyethylene Foam pezzi 24
16124437 480 mL PTFE/Polyethylene Foam pezzi 24
16124517 480 mL Pulp/Vinyl pezzi 24
16104517 950 mL PTFE/Polyethylene Foam pezzi 12
16144517 950 mL Polpa/vinile pezzi 12
16144437 1920 mL PTFE/Polyethylene Foam pezzi 6
16114437 3840 mL PTFE/Polyethylene Foam pezzi 4
16134517 3810 mL Pulp/Vinyl pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 16104407
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Clear Standard Wide Mouth Glass Bottles with White Polypropylene Caps are made from clear, Type III soda-lime glass and are ideal for general, small to large volume storage in pharmaceutical, chemical, environmental, and food applications.
  • Features a wide mouth opening for easy transfer of contents
  • Manufactured from clear, Type III soda-lime glass (flint glass)
  • Ideal for general, small to large volume storage
  • Applications include pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing
  • Available with white polypropylene caps in a choice of liner types
Specifica
Capacità (sistema metrico) 120 mL
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 45 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 35 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 89 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 24
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura White
Finitura collo 48-400
Closure Included Yes
Graduated No
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 86 mm
Rivestimento interno chiusura Pulp/Vinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 48-400 mm
Diametro (sistema metrico) 51 mm
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Forma Round
Product Type Standard Wide Mouth Bottle