Learn More
Fisherbrand™ Vasi in vetro trasparente con pareti dritte e tappi in polipropilene bianco
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Description
Il design a imboccatura larga in vetro a calce sodata trasparente USP di tipo III è ideale per campioni solidi di grandi dimensioni e consente la rimozione completa del contenuto. Ideale per campionamento del suolo e applicazioni ambientali
Le pareti dritte consentono la rimozione completa del contenuto. Disponibili in un'ampia varietà di misure, da 1 a 32 once
Spécification
Spécification
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 1 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 40 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 28 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Soil Sampling and Environmental Applications |
| Include | Tappo |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 46 mm |
| Materiale | Glass |
| Quantità | 384 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?