Learn More
Fisherbrand™ Vasi in vetro trasparente con pareti dritte e tappi in polipropilene bianco
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Descrizione
Il design a imboccatura larga in vetro a calce sodata trasparente USP di tipo III è ideale per campioni solidi di grandi dimensioni e consente la rimozione completa del contenuto. Ideale per campionamento del suolo e applicazioni ambientali
Le pareti dritte consentono la rimozione completa del contenuto. Disponibili in un'ampia varietà di misure, da 1 a 32 once
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 1 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 39 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 28 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Soil Sampling and Environmental Applications |
| Include | Tappo |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 46 mm |
| Materiale | Glass |
| Quantità | 48 |
| Vedi altri risultati |