Learn More
Fisherbrand™ Vasi in vetro trasparente con pareti dritte e tappi in polipropilene bianco
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16174437 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
125 mL
240 ml
480 mL
960 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
PTFE/polietilene espanso
Polpa/vinile
Pulp/Vinyl
Quantità:
12
24
48
144
384
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 144
pezzi 24
pezzi 384
pezzi 48
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Rivestimento interno chiusura Quantità unitSize
16174437 60 mL Polpa/vinile 24 pezzi 24
16194507 30 mL PTFE/Polyethylene Foam 48 pezzi 48
16104657 30 mL PTFE/Polyethylene Foam 384 pezzi 384
16154517 30 mL Pulp/Vinyl 48 pezzi 48
16184427 60 mL PTFE/polietilene espanso 24 pezzi 24
16134457 60 mL PTFE/Polyethylene Foam 144 pezzi 144
16194437 120 mL Pulp/Vinyl 24 pezzi 24
16194427 125 mL PTFE/polietilene espanso 24 pezzi 24
16104447 240 ml Polpa/vinile 12 pezzi 12
16104437 240 ml PTFE/polietilene espanso 12 pezzi 12
16164437 480 mL Polpa/vinile 12 pezzi 12
16164427 480 mL PTFE/Polyethylene Foam 12 pezzi 12
16174427 960 mL PTFE/Polyethylene Foam 12 pezzi 12
16184437 960 mL Polpa/vinile 12 pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 16174437
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Il design a imboccatura larga in vetro a calce sodata trasparente USP di tipo III è ideale per campioni solidi di grandi dimensioni e consente la rimozione completa del contenuto. Ideale per campionamento del suolo e applicazioni ambientali
Le pareti dritte consentono la rimozione completa del contenuto. Disponibili in un'ampia varietà di misure, da 1 a 32 once
Specifica
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 50 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 40 mm
Da utilizzare con (applicazione) Soil Sampling and Environmental Applications
Include Tappo
Altezza (sistema metrico) con chiusura 52 mm
Materiale Glass
Quantità 24
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 53-400
Chiarezza Clear
Certificazione/Conformità Il design a imboccatura larga in vetro a calce sodata USP di tipo III è ideale per campioni solidi di grandi dimensioni e consente la rimozione completa del contenuto
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 49 mm
Product Type Straight-sided Jar
Rivestimento interno chiusura Polpa/vinile
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 53-400 mm
Diametro (sistema metrico) 55 mm
Tipo di chiusura Tappo