Learn More
Fisherbrand™ Vasi in vetro trasparente con pareti dritte e tappi in polipropilene bianco
Codice prodotto. 16194437 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
125 mL
240 ml
480 mL
960 mL
Rivestimento interno chiusura:
PTFE/Polyethylene Foam
PTFE/polietilene espanso
Polpa/vinile
Pulp/Vinyl
Quantità:
12
24
48
144
384
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 144
pezzi 24
pezzi 384
pezzi 48
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Rivestimento interno chiusura Quantità Dimensione della confezione
16194437 120 mL Pulp/Vinyl 24 pezzi 24
16194507 30 mL PTFE/Polyethylene Foam 48 pezzi 48
16104657 30 mL PTFE/Polyethylene Foam 384 pezzi 384
16154517 30 mL Pulp/Vinyl 48 pezzi 48
16174437 60 mL Polpa/vinile 24 pezzi 24
16184427 60 mL PTFE/polietilene espanso 24 pezzi 24
16134457 60 mL PTFE/Polyethylene Foam 144 pezzi 144
16194427 125 mL PTFE/polietilene espanso 24 pezzi 24
16104447 240 ml Polpa/vinile 12 pezzi 12
16104437 240 ml PTFE/polietilene espanso 12 pezzi 12
16164437 480 mL Polpa/vinile 12 pezzi 12
16164427 480 mL PTFE/Polyethylene Foam 12 pezzi 12
16174427 960 mL PTFE/Polyethylene Foam 12 pezzi 12
16184437 960 mL Polpa/vinile 12 pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 16194437
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Il design a imboccatura larga in vetro a calce sodata trasparente USP di tipo III è ideale per campioni solidi di grandi dimensioni e consente la rimozione completa del contenuto. Ideale per campionamento del suolo e applicazioni ambientali
Le pareti dritte consentono la rimozione completa del contenuto. Disponibili in un'ampia varietà di misure, da 1 a 32 once
Specifica
Capacità (sistema metrico) 120 mL
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 54 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 40 mm
Da utilizzare con (applicazione) Soil Sampling and Environmental Applications
Include Tappo
Altezza (sistema metrico) con chiusura 72 mm
Materiale Glass
Quantità 24
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 58-400
Chiarezza Clear
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 69 mm
Rivestimento interno chiusura Pulp/Vinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 58 to 400 mm
Diametro (sistema metrico) 60 mm
Tipo di chiusura Cap
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità Il design a imboccatura larga in vetro a calce sodata USP di tipo III è ideale per campioni solidi di grandi dimensioni e consente la rimozione completa del contenuto
Monouso Reusable
Product Type Straight-sided Jar