Learn More
Fisherbrand™ Clear Straight Sided Round Bottles without Cap
Codice prodotto. 11543792 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
960 ml
Dimensione chiusura:
89 mm
43-400 mm
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Quantità:
12/scatola
144/scatola
24/cassa
384/conf.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 144
pezzi 24
pezzi 384
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Quantità unitSize
11543792 240 ml 70-400 mm 12/scatola pezzi 12
11513792 30 ml 43-400 mm 384/conf. pezzi 384
11523792 60 ml 53-400 mm 144/scatola pezzi 144
11533792 120 ml 58-400 mm 24/cassa pezzi 24
11563792 960 ml 89 mm 12/scatola pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11543792
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Senza spalle per offrire la massima capacità di conservazione e la migliore visibilità del contenuto. I vasi trasparenti con pareti dritte Fisherbrand™ senza tappo offrono la massima flessibilità d'uso.
Clear (Flint) Straight Sided Round Glass Jars are designed without shoulders for maximum storage capacity and content visibility. These multipurpose jars are very versatile. Our straight sided jars are available in a wide variety of sizes, from 1oz to 32oz. Also available in tall/slender style in 8oz and 16oz sizes.
  • Straight sided walls allow for the complete removal of contents
  • Available in a wide variety of sizes, from 1 to 32 oz.
Specifica
Capacità 8 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 240 ml
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Colore Trasparente
Materiale Vetro
Quantità 12/scatola
Finitura collo 70-400
Closure Included No
Bocca Larga
Forma Straight-sided, Round
Product Type Straight Sided Round Bottle
Dimensione chiusura 70-400 mm