Learn More
Fisherbrand™ Clear Straight Sided Polystyrene Jars with White Polypropylene Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Colore | Clear |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 39 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 37 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Large Solid Samples and Allow for Complete Removal of Contents |
| Include | Tappo |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 44 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Quantità | 72 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |