Learn More
Fisherbrand™ Clear Straight Sided Polystyrene Jars with White Polypropylene Caps
Codice prodotto. 16194627 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 48
pezzi 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
16194627 950 mL pezzi 24
16144457 30 mL pezzi 72
16104637 60 mL pezzi 48
16114637 120 mL pezzi 36
16124637 240 mL pezzi 36
16184627 480 mL pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16194627
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Wide mouth design is great for large solid samples and allow for complete removal of contents
  • Features wide neck and straight sides to facilitate easy recovery of contents
  • Rigid clear polystyrene jars offer glass-like clarity with a slip-resistant smooth surface
Specifica
Capacità (sistema metrico) 950 mL
Capacità (sistema imperiale) 32 once
Colore Clear
Diametro collo esterno (sistema metrico) 117 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 113 mm
Da utilizzare con (applicazione) Large Solid Samples and Allow for Complete Removal of Contents
Include Tappo
Altezza (sistema metrico) con chiusura 101 mm
Materiale Polystyrene
Quantità 24
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 120-400
Chiarezza Clear
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 98 mm
Product Type Straight-sided Jar
Rivestimento interno chiusura Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 120-400 mm
Diametro (sistema metrico) 116 mm
Tipo di chiusura Cap