Learn More
Masterflex™ Cleargreen Non-DEHP and Phthalate Free Tubing
Codice prodotto. 11719639
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4.8 mm
6.3 mm
8.0 mm
9.5 mm
12.8 mm
15.9 mm
19.1 mm
25.4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
8.0 mm
11.2 mm
12.8 mm
15.9 mm
19.1 mm
22.3 mm
25.4 mm
31.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
11719639 8.0 mm 11.2 mm Pezzo
11789629 4.8 mm 8.0 mm Pezzo
11709639 6.3 mm 12.8 mm Pezzo
11739639 9.5 mm 15.9 mm Pezzo
11749639 12.8 mm 15.9 mm Pezzo
11759639 12.8 mm 19.1 mm Pezzo
11769639 15.9 mm 22.3 mm Pezzo
11779639 19.1 mm 25.4 mm Pezzo
11789639 25.4 mm 31.8 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11719639 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 9660529
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.20€
    85.56€ / pezzi 1
    Risparmia 6.64€
    7% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideal for research, food and beverage, pharmaceutical, environmental and general lab applications
  • Translucent, odorless.
  • Low water absorption, low extractables.
  • Certified compliant FDA compliant, USP Class VI, 3A compliant.
  • Reach compliant and RoHS compliant.
  • Sterilize: Autoclave or ethylene oxide.
Specifica
Certificazione/Conformità European Pharmacopoeia;Non-Phthalate;NSF-61;USP;3A;NSF-51;ADCF;FDA;Non-DEHP
Descrizione Translucent, odorless, low water absorption, low extractables.
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 8.0 mm
Materiale PVC
Diametro (sistema metrico) esterno 11.2 mm
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Laboresearch, food & beverage, pharmaceutical, environmental, and general lab applications.
Min. Operating Temperature (English) °
Min. Operating Temperature (Metric) °
Metodo di sterilizzazione Autoclave or Ethylene Oxide
Max. Operating Temperature (English) 165°F
Max. Operating Temperature (Metric) 73°C