Learn More
Diversey™ ClearKlens Eco Detergent
Click to view available options
pH:
∼2
Dimensione della confezione:
20L
Descrizione
- Defoamed organic acid based liquid detergent descaler for CIP applications
- Phosphorus and nitrogen free
- Shelf life of 2 years
Specifica
Specifica
| Product Type | Detergent |
| Forma | Liquid |
| pH | ∼2 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo di contenitore | Canister |
| Content And Storage | Store at Room Temperature |
| Filtrato | Unfiltered |
| Volume (sistema metrico) | 20 L |