Learn More
Diversey™ ClearKlens IPA VH1 Disinfectant
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17693095
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
1 L
5 L
Descrizione:
For AT, BE, CH, DE, FR, GB, IE, IT, NL only
Dimensione della confezione:
10L
12L
6L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Descrizione Dimensione della confezione
17693095 500 mL For AT, BE, CH, DE, FR, GB, IE, IT, NL only 6L
17603105 1 L For AT, BE, CH, DE, FR, GB, IE, IT, NL only 12L
17683095 5 L For AT, BE, CH, DE, FR, GB, IE, IT, NL only 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17693095 Fornitore Diversey™ N. del fornitore 101105067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    100.87€ / 6L
    Risparmia 13.13€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Ready to use disinfectant for non-porous hard surfaces and gloves
ClearKlens IPA is a non-sterile, ready to use disinfectant for the Life Sciences industry. It is used as general purpose mid-shift and terminal disinfectant. ClearKlens IPA is based on 70% isopropyl alcohol. ClearKlens IPA is available as 500 mL trigger spray, and as 1 L bottle or 5 L canister.
Key properties
  • ClearKlens IPA is a fast acting disinfectant spray for use in mid-shift and terminal disinfection applications.
  • It has a broad spectrum of efficacy against most vegetative forms of micro- organisms.
  • ClearKlens IPA is safe for use on food contact surfaces and evaporates rapidly, leaving no residue. It is suitable for the disinfection of alcohol-safe surfaces, machines and components (conveyors, fillers, bottle inspectors, water-sensitive components, etc.)
  • BPR approved pack and formulation
Benefits
  • Filtered at 0.2 μm
  • Ready to use
  • Effective broad-spectrum activity
  • Non foaming
  • Suitable for use in moisture sensitive areas
  • Readily evaporates leaving no residues
Specifica
Product Type Surface Disinfectant
pH 6 to 9
Sterilità Non-sterile
Composizione 70% IPA/30% deionized water
Tipo di contenitore Spray Bottle
Descrizione For AT, BE, CH, DE, FR, GB, IE, IT, NL only
Quantità 12/Cs.
Volume (sistema metrico) 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ClearKlens IPA VH1
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol