Learn More
Diversey™ ClearKlens IPA VH1 Sterile Disinfectant
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7224785
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
900 mL
5 L
Descrizione:
For ES, GB, IE, IT, PT only
For ES, GB, IE, IT, PT, RU, SI only
Dimensione della confezione:
20L
5.40L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Descrizione unitSize
17633235 5 L For ES, GB, IE, IT, PT only 20L
17683235 900 mL For ES, GB, IE, IT, PT, RU, SI only 5.40L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17633235 Fornitore Diversey™ N. del fornitore 101104901
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ready to use sterile surface disinfectant based on IPA 70%
ClearKlens IPA is a ready to use disinfectant for the Life Sciences cleanroom industry. ClearKlens IPA is based on 70% isopropyl alcohol. ClearKlens IPA is available as 900 mL bag in bottle trigger spray, and as 1 L bottle or 5 L canister. The 900 mL bottle has been filtered to 0.2 μm and irradiated. The 1 L/5 L has been filtered to 0.2 μm and aseptically filled.
Key properties
  • ClearKlens IPA is a solution of 70% isopropyl alcohol and 30% water for injection (USP quality).
  • ClearKlens IPA is a ready to use product for the disinfection of work surfaces and process equipment in cleanrooms
  • ClearKlens IPA 900 mL trigger spray is an antisuck back- bag in bottle delivery system to eliminate product contamination during use.
  • BPR approved pack and formulation
  • Double bagged for easy transfer into the cleanroom.
Benefits
  • Ready to use
  • 0.2 μm filtered
  • Gamma irradiated/aseptically filled and double bagged
  • Detex labelled for proof of irradiation
  • Double bagged for easy transfer into the cleanroom
  • Odorless and Non tainting
  • Broad spectrum of activity
Specifica
Product Type Surface Disinfectant
pH 6 to 9
Sterilità Sterile
Composizione 70% IPA/30% WFI USP
Descrizione For ES, GB, IE, IT, PT only
Quantità 4 Pk.
Volume (sistema metrico) 5 L
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ClearKlens IPA VH1
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol
Each lot is provided with: Certificate of Analysis, Certificate of Sterility, Certificate of Irradiation