Learn More
Fisherbrand™ Acrylic Ear Plug Dispenser
Codice prodotto. 11507473 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11507473 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11507473
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    136.99€ / pezzi 1
    Risparmia 14.01€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Remains steady and secure while bottom tilts open to dispense product. Fisherbrand™ Acrylic Ear Plug Dispenser includes a flip-top lid for easy refilling.
  • Translucent acrylic
  • Holds approximately 200 pairs of foam ear plugs.
  • Can be set on a worktop or wall mounted (screws provided)
Specifica
Colore Translucent Green
Profondità (sistema metrico) 156 mm
Dimensioni interne (L x P x A) 156 x 162 x 227 mm
Altezza (sistema metrico) 227 mm
Capacità Approximately 200 Pairs of foam earplugs
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema metrico) 162 mm
Corded No
Product Type Dispenser
Monouso Reusable
Dielectric No
Materiale Acrylic
Montaggio Wall Mountable
Foldable No
Include Wall mount screws