Learn More
Epredia™ ClearVue™ Coverslipper Coverslip Hoppers
Codice prodotto. 12636376 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
40 mm
50 mm
55 mm
Lunghezza (sistema metrico):
24 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12636376 50 mm 24 mm pezzi 2
12688186 40 mm 24 mm pezzi 1000
13410497 55 mm 24 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12636376 Fornitore Epredia™ N. del fornitore A79210051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.70€
    37.23€ / pezzi 2
    Risparmia 10.47€
    21% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed for use with the Epredia™ ClearVue™ coverlipper. ClearVue™ hoppers streamline coverslipping workflow.
  • Makes integration into the laboratory effortless
  • Ships preloaded with 500 or 575 slips each
  • Inserts quickly into the Epredia™ ClearVue™ coverslipper without workflow interruption
  • Requires no manual handling of glass
  • Dispenses a clean coverslip each and every time
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Coverslip Hopper
Da utilizzare con (apparecchiatura) Epredia ClearVue Coverslipper
Quantità 2 x 500 caricatori/vetrini coprioggetto
Lunghezza (sistema metrico) 24 mm
Spessore (sistema metrico) Da 0.16 a 0.19 mm
Larghezza (sistema metrico) 50 mm