Learn More
Epredia™ ClearVue™ Coverslipper Coverslip Hoppers
Codice prodotto. 12688186 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
40 mm
50 mm
55 mm
Lunghezza (sistema metrico):
24 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) unitSize
12688186 40 mm 24 mm pezzi 1000
12636376 50 mm 24 mm pezzi 2
13410497 55 mm 24 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12688186 Fornitore Epredia™ N. del fornitore A79210050
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for use with the Epredia™ ClearVue™ coverlipper. ClearVue™ hoppers streamline coverslipping workflow.
  • Makes integration into the laboratory effortless
  • Ships preloaded with 500 or 575 slips each
  • Inserts quickly into the Epredia™ ClearVue™ coverslipper without workflow interruption
  • Requires no manual handling of glass
  • Dispenses a clean coverslip each and every time
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Coverslip Hopper
Da utilizzare con (apparecchiatura) Epredia ClearVue Coverslipper
Quantità 2 x 500 Hoppers/Coverslips
Lunghezza (sistema metrico) 24 mm
Spessore (sistema metrico) 0.16 to 0.19 mm (# 1.5)
Larghezza (sistema metrico) 40 mm