Learn More
Epredia™ ClearVue™ Mountants
Codice prodotto. 12766788 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di soluzione:
Mountant, Toluene-based
Mountant, Xylene-based
Dimensione della confezione:
0.95L
Pezzo
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di soluzione Dimensione della confezione
12766788 Mountant, Xylene-based pezzi 2
11376790 Mountant, Toluene-based Pezzo
11396790 Mountant, Xylene-based 0.95L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12766788 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 4212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.90€
    62.32€ / pezzi 2
    Risparmia 17.58€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Enjoy compatibility with a variety of automated coverslippers to accommodate any lab setting with Epredia™ ClearVue™ Mountants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Light yellow
Product Type Mountant
Quantità 1 pt.
Tipo di soluzione Mountant, Xylene-based
Formulazione Xylenes (o-, m-, p- isomers), Acrylic Resin
Forma Liquid