Learn More
CLEC9a Antibody (8F9), FITC, R&D Systems™
Codice prodotto. 18612119 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18612119 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18612119 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308246F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    843.94€
    742.35€ / 100µL
    Risparmia 101.59€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CLEC9a Monoclonal specifically detects CLEC9a in Human samples. It is validated for ELISA/Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CLEC9a
Applicazioni ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Clone 8F9
Coniugato FITC
Formulazione PBS
Alias gene C-type lectin domain family 9 member A, C-type lectin domain family 9, member A, DNGR1, HEEE9341, UNQ9341
Specie ospite Mouse
Immunogeno RBL-2H3 cells expressing human CLEC9a fused to an HA epitope
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Immunology, Stem Cells
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 283420
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2a κ
Linea di prodotti Novus