missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lipomed Clenbuterol.HCl

Codice prodotto. 30460526
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30460526 10 mg
30461683 50 mg
30461467 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30460526 Fornitore Lipomed N. del fornitore LPMCBT1568HC10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Lipomed's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Clenbuterol hydrochloride
CAS 21898-19-1
Nomi componenti o analita Clenbuterol hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H18 Cl2 N2 O . Cl H
Sinonimo 1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol hydrochloride
InChI Formula InChI=1 S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17 H,6,15H2,1-3H3;1 H
Tipo di soluzione Neat
SMILES Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
IUPAC Name 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol;hydrochloride
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 313.65
Quantità 10 mg
Peso formulazione 312.0563
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.