missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clethodim, TRC

Codice prodotto. 30368098
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30368098 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30368098 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC573250250MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Clethodim
CAS 99129-21-2
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C17 H26 Cl N O3 S
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-Cyclohexen-1-one, 2-[1-[[[(2E)-3-chloro-2-propenyl]oxy]imino]propyl]-5-[2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxy- (9CI), 2-[1-[[[(2E)-3-Chloro-2-propen-1-yl]oxy]imino]propyl]-5-[2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one, Centurion, Centurion 240, Centurion Plus, Clethodim, E-Clethodim, Ogive, Prism, Prism (pesticide), RE 45601, Select, Select MAX, Select Super 120EC, Trigger, Volunteer
InChI Formula InChI=1S/C17H26ClNO3S/c1-4-14(19-22-8-6-7-18)17-15(20)10-13(11-16(17)21)9-12(3)23-5-2/h6-7,12-13,20H,4-5,8-11H2,1-3H3/b7-6+,19-14+
SMILES CCSC(C)CC1CC(=C(\C(=N\OC\C=C\Cl)\CC)C(=O)C1)O
IUPAC Name 2-[(E)-N-[(E)-3-chloroprop-2-enoxy]-C-ethylcarbonimidoyl]-5-(2-ethylsulfanylpropyl)-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one
Molecular Weight (g/mol) 359.91
Peso formulazione 359.1322
Percent Purity >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.