Learn More
Cletoquine-d4, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cletoquine 1,1,2,2-pentyl-d4 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C16 D4 H18 Cl N3 O |
| Quantità | 1 mg |
| Sinonimo | 2-[[4-[(7-Chloro-4-quinolyl)amino]pentyl]amino]ethanol-d4, (±)-Desethylhydroxychloroquine-d4, Desethylhydroxychloroquine-d4 |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H22ClN3O/c1-12(3-2-7-18-9-10-21)20-15-6-8-19-16-11-13(17)4-5-14(15)16/h4-6,8,11-12,18,21H,2-3,7,9-10H2,1H3,(H,19,20)/i2D2,7D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(CC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12)C([2H])([2H])NCCO |
| IUPAC Name | 2-[[4-[(7-chloro-4-quinolyl)amino]-1,1,2,2-tetradeuterio-pentyl]amino]ethanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 311.84 |
| Peso formulazione | 311.1702 |
| Vedi altri risultati |