Learn More
MedChemExpress Clevudine
Specifica
Specifica
| Peso molecolare | 260.22 g/mol |
| Product Type | Reference compound |
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Purezza | 99.95% |
| Quantità | 10 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (384.29 mM∣Need ultrasonic) |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 163252-36-6 |
| Sinonimo | L-FMAU |