Learn More
Clevudine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17525575 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17525575 250 mg 250mg
17515575 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17525575 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 469122500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 163252-36-6
Formula molecolare C10H13FN2O5
Molecular Weight (g/mol) 260.22
Numero MDL MFCD00935785
InChI Key GBBJCSTXCAQSSJ-XQXXSGGOSA-N
IUPAC Name 1-[(2S,3R,4S,5S)-3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CN([C@H]2O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]2F)C(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Clevudine
Imballaggio Glass Bottle
Certificato di analisi Available
Forma fisica Powder
Colore White to Light Yellow