Learn More
Clevudine, TRC
Codice prodotto. 30358778
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30358778 100 mg 100mg
30354729 10 mg 10mg
30349324 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30358778 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC574150100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 163252-36-6
Formula molecolare C10H13FN2O5
Molecular Weight (g/mol) 260.22
Sinonimo 1-(2'-Deoxy-2'-fluoro-beta-L-arabinofuranosyl)-5-methyluracil, L-FMAU, 1-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-L-arabinofuranosyl)-5-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
IUPAC Name 1-[(2S,3R,4S,5S)-3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CN([C@H]2O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]2F)C(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Clevudine
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H13FN2O5/c1-4-2-13(10(17)12-8(4)16)9-6(11)7(15)5(3-14)18-9/h2,5-7,9,14-15H,3H2,1H3,(H,12,16,17)/t5-,6+,7-,9-/m0/s1
Peso formulazione 260.0808