Learn More
Clidinium Bromide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Clidinium Bromide |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H26NO3.BrH/c1-23-14-12-17(13-15-23)20(16-23)26-21(24)22(25,18-8-4-2-5-9-18)19-10-6-3-7-11-19;/h2-11,17,20,25H,12-16H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| Peso formulazione | 431.1096 |