Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Metalware Range™ Stainless Steel Round Pipet Sterilizing Boxes
Codice prodotto. 11776587 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
230 mm
407 mm
457 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11776587 230 mm Pezzo
11786567 407 mm Pezzo
11884483 457 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11776587 Fornitore Nickel Electro™ N. del fornitore 6199
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.25€
    75.39€ / pezzi 1
    Risparmia 7.86€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 12-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Keep pipets sterile with sterilizing boxes. Nickel Electro™ Metalware Range™ Stainless Steel Round Pipet Sterilizing Boxes can be steam sterilized at 120°C and withstand dry heat temperatures of up to 180°C.
  • Stainless Steel round profile with lid
  • Can be steam sterilized up to 120°C
  • Can withstand dry heat up to 180°C
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Dimensioni (L x P) 230 x 64 mm
Materiale Stainless Steel
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) For Transportation and Sterilization
Quantità Each
Peso (sistema metrico) 0.25 kg
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm
Tipo Sterilizing Box
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.