Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Metalware Range™ Stainless Steel Round Pipet Sterilizing Boxes
Shop All Nickel-Electro ProductsDescription
- Stainless Steel round profile with lid
- Can be steam sterilized up to 120°C
- Can withstand dry heat up to 180°C
Specifications
Specifications
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Dimensioni (L x P) | 457 x 64 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Sterilità | Non-sterile |
| Quantità | Each |
| Peso (sistema metrico) | 0.5 kg |
| Lunghezza (sistema metrico) | 457 mm |
| Tipo | Sterilizing Box |