Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Flat Lid
Maintain a stable bath temperature and reduce evaporation with a stainless steel lid. Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Flat Lid minimises heat loss and reduces evaporation.
Marca:  Nickel Electro™ LD4-8
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 12788898
  • 128.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Stainless steel
  • Insulated
  • Minimises heat loss
  • Reduces evaporation
  • Assists in maintaining bath temperature
Specifica
Specifica
8 L Baths (NE4-8 T, NE4-8 D, NE4-8 P, NE4-8 HT)
Stainless Steel