Learn More
Memmert™ Climate Chamber ICH
Codice prodotto. 13477689 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
108 L
256 L
749 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
13477689 749 L Pezzo
13406606 108 L Pezzo
13437689 256 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 13477689 Fornitore Memmert™ N. del fornitore ICH750
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-03-2027
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Ideal for stability testing according to ICH, WHO, EMA, ASEAN, GMP, GLP and GCCP.
Precise, homogen and powerful - these three words describe the Memmert climate chamber ICH with compressor technology.
  • Model sizes: 110, 260, 750
  • Temperature adjustment range: -10°C to +60°C
  • Humidity adjustment range:10 to 80% rh
  • Convection: Motor-driven forced air circulation (adjustable in 10% steps) guarantees particularly homogenous temperature distribution
  • Air jacket heating system for gentle all-around heating
  • Model variant: TwinDISPLAY (intuitive control)
  • Powerful compressor technology with rapid recovery times after opening the door
  • Energy-saving use of CFC-free cooling/heating system (refrigerant R134a)
  • Fully insulated stainless steel door with 2-point locking
The climate chamber ICH offers unparalleled homogeneity of temperature and humidity, and leaves nothing behind in terms of sample protection and precise temperature control.
All Memmert Climate Chambers ICH will be supplied with a TwinDISPLAY.
The TwinDISPLAY offers maximum convenience for complex processes. If the application requires outstanding precision and reliability paired with intuitive operation plus double overtemperature protection including visual alarm the TwinDISPLAY models will provide the functionality, convenience and safety required. Via the intuitive control and AtmoCONTROL logging software even complex processes can be programmed quickly and easily. Multiple overtemperature protection, visual and acoustic alarms as well as possibly sending an automatic alarm message to one or several e-mail addresses will leave time for things that really matter.
Specifica
Accuracy 0.1°C
Tipi di allarme Acustico e visivo
Capacità (sistema metrico) ripiano 30 kg
Certificazione/Conformità CE
Compressore Yes
Tipo di unità di controllo TwinDISPLAY. Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller
Capacità (sistema metrico) 749 L
Materiale camera Stainless Steel (304/1.4301)
Convection Type Forced
Lighting Optional Illumination Unit
Materiale Stainless Steel
N. di ripiani 14
Tipo di spina German Type
Umidità relativa 10 to 80%
Temperature Range (Metric) -10°C to +60°C
Tipo Climate Chamber
Display 2 high-definition TFT-colour displays (TwinDISPLAY)
Door Style Fully isolated Stainless Steel doors
Da utilizzare con (applicazione) Analytical Chemistry, Manufacturing, Microbiology, Research Chemistry, Temperature Control, Food & Beverage, Pharmaceuticals, Mining
Materiale del telaio Stainless Steel
Precisione umidità 1%
Display Umidità 2 high-definition TFT-colour displays (TwinDISPLAY)
Intervallo di umidità 10 to 80%
Sorgente umidità Humidity supply with distilled water from external tank by self-priming pump
Isolamento Fully isolated Stainless Steel doors with 2-point locking (compression door lock)
Capacità portata carico (sistema metrico) 200 kg
Modello ICH750
N. di sportelli 2
No. of Grids 2
Dimensione della porta 40 mm clear diameter
Linea di prodotti Climate Chamber
Programmabilità AtmoCONTROL software on a USB stick for programming, managing and transferring programmes via Ethernet interface or USB port
Classe di protezione Mechanical temperature limiter TB, protection class 1 according to DIN 12880 to switch off the heating approx. 10°C above nominal temperature; over- and undertemperature monitor TWW, protection class 3.3 or adjustable temperature limiter TWB, protection class 2, selectable on display
Quantità 1 Ea.
Refrigerante R134a
Risoluzione Resolution of display 0.1 %
Tipi di sensore Temperature Sensor 2 Pt100 Sensors DIN Class A
Materiale del ripiano Stainless Steel
Shipping Condition The appliances must be transported upright
Controllo della temperatura Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller
Risoluzione temperatura 0.1°C
Sensore di temperatura 2 Pt100 Class A in 4-wire circuit
Stabilità termica ±0.1°C
Temporizzatore Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days
Warranty 3 years
Dimensioni interne (L x P x A) 600 x 1040 x 1200 mm
Lunghezza (sistema metrico) 785 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 600 mm
Larghezza (sistema metrico) 1224 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 1040 mm
Altezza (sistema metrico) 1950 mm
Altezza (sistema metrico) interno 1200 mm
Profondità (sistema metrico) 785 mm
Depth (Metric) Interior 600 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 309 kg
Peso (sistema metrico) 249 kg
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Tensione 115/230 V
Wattage 1.53 kW
Frequenza 50/60 Hz