Learn More
Climbazole, MedChemExpress
Descrizione
Climbazole (BAY-e 6975) is a potent antifungal agent. Climbazole also is a potent inducer of rat hepatic cytochrome P450.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Climbazole |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 38083-17-9 |
| Colore | Off-White |
| Quantità | 500 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H17ClN2O2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | BAY-e 6975 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 47 mg/mL (160.54 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only