Learn More
Clindamycin hydrochloride monohydrate
Codice prodotto. 15474009
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15474009 1 g 1g
15484009 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15474009 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J61409.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Clindamycin hydrochloride, CAS # 21462-39-5, is the salt of clindamycin, a derivative of the broad-spectrum bacteriostatic antibiotic lincomycin. | CAS: 58207-19-5 | C18H34Cl2N2O5S | 461.439 g/mol
Clindamycin hydrochloride monohydrate is an antibacterial agent that is a semisynthetic analog of lincomycin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Clindamycin is a lincosamide antibiotic that disrupts protein synthesis by interfering with the aminoacyl-tRNA ribosome complex
• Clindamycin decreases sebaceous gland activity and blocks the neuromuscular junction
Application
• Clindamycin is commonly used in laboratory applications to inhibit the growth anaerobic microbes, but has some effectiveness against aerobic microbes as well
• It can be used in the laboratory study of cell culture for resistance testing, or in antibiotic allergic reaction studies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58207-19-5
Formula molecolare C18H34Cl2N2O5S
Molecular Weight (g/mol) 461.439
Numero MDL MFCD07793327
InChI Key AUODDLQVRAJAJM-NFOLQJLNSA-N
PubChem CID 131632848
IUPAC Name (2S,4R)-N-[2-chloro-1-[(2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-methylsulfanyloxan-2-yl]propyl]-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide;hydrochloride
SMILES CCCC1CC(N(C1)C)C(=O)NC(C2C(C(C(C(O2)SC)O)O)O)C(C)Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Clindamycin hydrochloride monohydrate
Tipo Clindamycin Hydrochloride Monohydrate
Forma fisica Powder
Colore White
Quantità 1 g
Beilstein 4070786
Indice di Merck 14,2356
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 479.46 (461.44 Anhydrous)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Clindamycin hydrochloride monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Clindamycin hydrochloride monohydrate