Learn More
Bryson Packaging™ Pellicola trasparente
Codice prodotto. 12338039
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
300 mm
450 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12338039 300 mm Pezzo
12348039 450 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12338039 Fornitore Bryson Packaging™ N. del fornitore SEL360010K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.20€
    17.98€ / pezzi 1
    Risparmia 49.22€
    73% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Suitable for sealing laboratory containers such as flasks, beakers, bottles, tubes and others. Bryson Packaging™ Cling Film Rolls are supplied in boxes with a cutter edge.
  • Made from extruded PVC film, 50μm thick
  • Suitable for use in deep freezers
  • Two-way stretch
  • Staphylococci-proof
  • Heat destruction at 125°C
Specifica
Applicazioni Per sigillare contenitori da laboratorio: fiasche, becher, flaconi, provette e per l'uso a temperature bassissime
Product Type Pellicola
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Materiale Polivinilcloruro
Spessore 50 um