Learn More
Globe Scientific Clinical Chemistry Analyzer Sample Cups
Specifica
Specifica
| Tipo di chiusura | Snap |
| Da utilizzare con (applicazione) | Designed for use on automated instrumentation |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Roche cobas Mira™ analyzer |
| Colore | Red |
| Materiale | Polyethylene |
| Product Type | Sample Cup |