Learn More
Clinofibrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16461086
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16461086 200 mg -
16446216 100 mg 100mg
16438417 5 mg 5mg
16421897 50 mg 50mg
16405738 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16461086 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13528
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Clinofibrate (S-8527) is a hypelipidemic agent and a HMG-CoA reductase inhibitor.
Clinofibrate (S-8527) is a hypelipidemic agent and a HMG-CoA reductase inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico Clinofibrate
CAS 30299-08-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H36O6
Quantità 200 mg
Sinonimo S-8527
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 30 mg/mL (64.02 mM)
SMILES CCC(OC1=CC=C(C2(C3=CC=C(OC(CC)(C)C(O)=O)C=C3)CCCCC2)C=C1)(C)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 468.58
Peso formulazione 468.58
Percent Purity 99.7%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only