missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clobetasol 17-Propionate, TRC

Codice prodotto. 30134320
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30134320 50 mg 50mg
30135239 1 g 1g
18002540 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30134320 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC58350050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 25122-46-7
Formula molecolare C25 H32 Cl F O5
Molecular Weight (g/mol) 466.97
Sinonimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-chloro-9-fluoro-11β,17-dihydroxy-16β-methyl-, 17-propionate (8CI), (11β,16β)-21-Chloro-9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-Chloro-21-deoxybetamethasone 17-propionate, CCl 4725, CGP 9555, Clobederm, Clobesol, Clobetasol 17-propionate, Clobetasol propionate, Clobex, Dermoval, Dermovate, Dermoxin, Dermoxinale, GR 2/925, Karison, Olux, Olux-E, Skin Cap, Temovate, Tenovate
IUPAC Name [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-chloroacetyl)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate
SMILES CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl

Specifica

Materiale o nome chimico Clobetasol Propionate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C25H32ClFO5/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-26)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,27)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
Peso formulazione 466.1922
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.