Learn More
Clobetasol propionate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491086
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
200mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16491086 200 mg 200mg
16471676 500 mg 500mg
16426246 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16491086 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13600
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress Clobetasol propionate is a potent and selective CYP3A5 inhibitor with an IC50 of 0.206 μM. Clobetasol propionate has no inhibiting on CYP3A4 or other major CYPs. Clobetasol propionate is a corticosteroid and has the potential for psoriasis and other dermatoses research.
Clobetasol propionate is a potent and selective CYP3A5 inhibitor with an IC50 of 0.206 μM. Clobetasol propionate has no inhibiting on CYP3A4 or other major CYPs. Clobetasol propionate is a corticosteroid and has the potential for psoriasis and other dermatoses research.
Specifica
Materiale o nome chimico Clobetasol propionate
CAS 25122-46-7
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H32ClFO5
Quantità 200 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (214.15 mM)
SMILES C[C@@]12[C@](C(CCl)=O)(OC(CC)=O)[C@@H](C)C[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 466.97
Peso formulazione 466.97
Percent Purity 99.85%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only