Learn More
Clobetasone 17-Butyrate, TRC
Codice prodotto. 30136578
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30136578 1 g 1g
18080440 100 mg 100mg
18050840 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136578 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC5835501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25122-57-0
Formula molecolare C26 H32 Cl F O5
Molecular Weight (g/mol) 478.98
Sinonimo Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 21-chloro-9-fluoro-17-hydroxy-16β-methyl-, butyrate (8CI), (16β)-21-Chloro-9-fluoro-16-methyl-17-(1-oxobutoxy)pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Butyric acid, ester with 21-chloro-9-fluoro-17-hydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione (8CI), CCl 5537, Clobetasone 17-butyrate, Clobetasone butyrate, Emovate, Eumovate, GR 2/1214, Kindavate, Molivate, SN 203
IUPAC Name [(8S,9R,10S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-chloroacetyl)-9-fluoro-10,13,16-trimethyl-3,11-dioxo-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] butanoate
SMILES CCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)C(=O)C[C@]12C)C(=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico Clobetasone Butyrate
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C26H32ClFO5/c1-5-6-22(32)33-26(21(31)14-27)15(2)11-19-18-8-7-16-12-17(29)9-10-23(16,3)25(18,28)20(30)13-24(19,26)4/h9-10,12,15,18-19H,5-8,11,13-14H2,1-4H3/t15-,18-,19-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
Peso formulazione 478.1922