Learn More
Clobetasone 17-Propionate, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Clobetasone 17-Propionate |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C25H30ClFO5/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-26)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,27)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-18H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,22-,23-,24-,25-/m0/s1 |
| Peso formulazione | 464.1766 |
| Percent Purity | >95% |