Learn More
Clobetasone 17-Propionate, TRC
Codice prodotto. 30361536
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30361536 100 mg 100mg
30353010 10 mg -
30359827 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30361536 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC583535100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25122-56-9
Formula molecolare C25 H30 Cl F O5
Molecular Weight (g/mol) 464.95
Sinonimo Clobetasone 17-Propionate, (16β)-21-Chloro-9-fluoro-16-methyl-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl Propionate, (16β)-21-Chloro-9-fluoro-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 21-Chloro-9-fluoro-17-hydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione propionate, Clobetasone propionate, Clobetasone-17-propionate
IUPAC Name [(8S,9R,10S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-chloroacetyl)-9-fluoro-10,13,16-trimethyl-3,11-dioxo-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate
SMILES CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)C(=O)C[C@]12C)C(=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico Clobetasone 17-Propionate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C25H30ClFO5/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-26)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,27)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-18H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
Peso formulazione 464.1766
Percent Purity >95%