missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CLOCK Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_4U14)

Codice prodotto. 31904399
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
31904399 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31904399 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore MA567799

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

CLOCK Recombinant Monoclonal Antibody for ICC/IF, IHC (P), Western Blot

This gene encodes a protein that belongs to the basic helix-loop-helix (bHLH) family of transcription factors. Polymorphisms within the encoded protein have been associated with circadian rhythm sleep disorders. A similar protein in mice is a circadian regulator that acts as a transcription factor and forms a heterodimer with aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like to activate transcription of mouse period 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene CLOCK
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classificazione Recombinant Monoclonal
Clone K01_4U14
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol, 0.05% BSA, 150mM NaCl and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gene CLOCK
N. accesso geni O08785, O15516, Q9WVS9
Alias gene 5330400M04Rik; bHLHe8; circadian locomoter output cycles kaput; circadian locomoter output cycles kaput protein; circadian locomoter output cycles protein kaput; circadian locomotor output cycles kaput; class E basic helix-loop-helix protein 8; CLOCK; clock circadian regulator; clock homolog; hCLOCK; I79_020252; KAT13D; KIAA0334; mCLOCK; rCLOCK
Simboli geni CLOCK
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human CLOCK
Metodo di purificazione Protein A/G
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 12753, 60447, 9575
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.