Learn More
MedChemExpress Clofarabine
Codice prodotto. 16438258
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16438258 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16438258 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYA0005
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Clofarabine, a nucleoside analogue for research of cancer, is a potent inhibitor of ribonucleotide reductase (IC50=65 nM) by binding to the allosteric site on the regulatory subunit.
Specifica
Peso molecolare 303.68 g/mol
Product Type Reference compound
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Shipping Condition Room temperature
Purezza 98.05%
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (164.65 mM)
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 123318-82-1