Learn More
Clofarabine, Mikromol™
Descrizione
Clofarabine
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Clofarabine |
| CAS | 123318-82-1 |
| Nomi componenti o analita | Clofarabine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H11 Cl F N5 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Clofarabine, Clofarex, Clolar, Evoltra, 2-Chloro-9-(2-deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)-9H-purin-6-amine, 2-Chloro-9-(2-deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)adenine |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H11ClFN5O3/c11-10-15-7(13)5-8(16-10)17(2-14-5)9-4(12)6(19)3(1-18)20-9/h2-4,6,9,18-19H,1H2,(H2,13,15,16)/t3-,4+,6-,9-/m1/s1 |
| SMILES | Nc1nc(Cl)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3F |
| IUPAC Name | (2R,3R,4S,5R)-5-(6-amino-2-chloropurin-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol |
| Show More |