Learn More
Clofarabine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Clofarabine |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H11ClFN5O3/c11-10-15-7(13)5-8(16-10)17(2-14-5)9-4(12)6(19)3(1-18)20-9/h2-4,6,9,18-19H,1H2,(H2,13,15,16)/t3-,4+,6-,9-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 303.0534 |