Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clofazimine, 98%
Codice prodotto. 15771779 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15771779 1 g 1g
15758817 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15771779 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 461760010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2030-63-9 | C27H22Cl2N4 | 473.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2030-63-9
Formula molecolare C27H22Cl2N4
Molecular Weight (g/mol) 473.4
InChI Key WDQPAMHFFCXSNU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794
ChEBI CHEBI:3749
Specifica
Materiale o nome chimico Clofazimine
Punto di fusione 219°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene,slightly soluble in ether,acetone,ethyl acetate
Peso formulazione 473.4
Percent Purity 98%