Learn More
Clofibrate, MedChemExpress
Descrizione
Clofibrate is an agonist of PPAR, with EC50s of 50 μM, ∼500 μM for murine PPARα and PPARγ, and 55 μM, ∼500 μM for human PPARα and PPARγ, respectively.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Clofibrate |
| CAS | 637-07-0 |
| Colore | Colorless |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C12H15ClO3 |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (412.03 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CC(C)(OC1=CC=C(Cl)C=C1)C(OCC)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 242.7 |
| Peso formulazione | 242.7 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only