Learn More
Clofibric acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16438756
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16438756 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16438756 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1415
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Clofibric acid (Chlorofibrinic acid), the pharmaceutically active metabolite of lipid regulators Clofibrate, Etofibrate and Etofyllinclofibrate, is a PPARα agonist which exhibits hypolipidemic effects. Clofibric acid also is an herbicide.
Clofibric acid (Chlorofibrinic acid), the pharmaceutically active metabolite of lipid regulators Clofibrate, Etofibrate and Etofyllinclofibrate, is a PPARα agonist which exhibits hypolipidemic effects. Clofibric acid also is an herbicide.
Specifica
Materiale o nome chimico Clofibric acid
CAS 882-09-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H11ClO3
Quantità 100 mg
Sinonimo Chlorofibrinic acid
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (465.87 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (4.66 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES CC(C)(OC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 214.65
Peso formulazione 214.65
Percent Purity 99.77%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only