Learn More
Clofibric Acid, TRC
Codice prodotto. 17983085
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17983085 100 mg 100mg
17914055 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17983085 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC586930100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 882-09-7
Formula molecolare C10 H11 Cl O3
Molecular Weight (g/mol) 214.645
Sinonimo Propionic acid, 2-(p-chlorophenoxy)-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid, (p-Chlorophenoxy)isobutyric acid, 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanic acid, 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid, 2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid, 2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid, 2-(p-Chlorophenoxy)isobutyric acid, 2-[(4-Chlorophenyl)oxy]-2-methylpropionic acid, 4-Chlorophenoxyisobutyric acid, Arteriohom, CPIB, CPIBA, Chlorfibrinic acid, Chlorofibrinic acid, Chlorophibrinic acid, Clofibrate free acid, Clofibric acid, Clofibrilic acid, Clofibrin, Clofibrinic acid, NSC 1149, PCIB, PCPIB, Regadrin, Regulipid, α-(4-Chlorophenoxy)-α-methylpropionic acid, α-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid, α-(p-Chlorophenoxy)isobutyric acid
IUPAC Name 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid
SMILES CC(C)(Oc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid (Clofibric acid)
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H11ClO3/c1-10(2,9(12)13)14-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
Peso formulazione 214.04