Learn More
Clomipramine-d6 N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30354562
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30354562 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30354562 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC58706210MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Clomipramine-d6 N-Oxide
CAS 1189479-06-8
Formula molecolare C19H17D6ClN2O
Quantità 10 mg
Sinonimo 3-Chloro-10,11-dihydro-N,N-(dimethyl-d6)-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine N-Oxide
InChI Formula InChI=1S/C19H23ClN2O/c1-22(2,23)13-5-12-21-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)21/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])(CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine oxide
Molecular Weight (g/mol) 336.89