Learn More
Clomipramine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488316
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488316 100 mg 100mg
16432146 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16488316 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0457
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress Clomipramine (Chlorimipramine) hydrochloride is a potent 5-HT reuptake blocker with the IC50 value of 1.5 nM. Clomipramine hydrochloride is a tricyclic antidepressant that can be used for the research of depression and obsessive compulsive disorder (OCD).
Clomipramine (Chlorimipramine) hydrochloride is a potent 5-HT reuptake blocker with the IC50 value of 1.5 nM. Clomipramine hydrochloride is a tricyclic antidepressant that can be used for the research of depression and obsessive compulsive disorder (OCD).
Specifica
Materiale o nome chimico Clomipramine hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 17321-77-6
Colore Off-White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H24Cl2N2
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo Chlorimipramine hydrochlorideG-34586 hydrochlorideNSC-169865 hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (142.32 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (142.32 mM)
SMILES CN(C)CCCN1C2=CC(Cl)=CC=C2CCC3=C1C=CC=C3.Cl
Molecular Weight (g/mol) 351.31
Peso formulazione 351.31
Percent Purity 99.49%
Grado Research
Research purposes only