Learn More
Clomipramine hydrochloride
Codice prodotto. 15424869
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15424869 1 g 1g
15434869 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15424869 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J62485.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Potent, selective 5-HT uptake blocker | CAS: 17321-77-6 | C19H24Cl2N2 | 351.315 g/mol
Potent, selective 5-HT uptake blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17321-77-6
Formula molecolare C19H24Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 351.315
Numero MDL MFCD00069234
InChI Key WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo clomipramine hydrochloride, anafranil, clomipramine hcl, 3-3-chloro-10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepin-5-yl-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, anaphranil, 3-chloroimipramine hydrochloride, chloroimipramine monohydrochloride, chlorimipramine hydrochloride, unii-2lxw0l6gwj
PubChem CID 68539
ChEBI CHEBI:3755
IUPAC Name 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
SMILES CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Clomipramine hydrochloride
Punto di fusione 189°C to 190°C
Colore White
Quantità 1 g
Indice di Merck 14,2387
Peso formulazione 351.32
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Clomipramine hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Clomipramine hydrochloride