Learn More
Clopidol 100 μg/mL in Acetonitrile/Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30326784
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326784 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326784 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA11687000MC100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Clopidol
CAS 2971-90-6
Nomi componenti o analita Clopidol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H7 Cl2 N O
Concentrazione 10 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 2,6-Dimethyl-3,5-dichloro-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-hydroxypyridine, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridinol, 3,5-Dichloro-4-hydroxy-2,6-dimethylpyridine, Clopidol, Coccidiostat C, Coyden, Coyden 25, Farmcoccid, Lerbek, Methylchloropindol, Methylchlorpindol, Meticlorpindol, NSC 253479, Pharmcoccid, WR 61112
InChI Formula InChI=1S/C7H7Cl2NO/c1-3-5(8)7(11)6(9)4(2)10-3/h1-2H3,(H,10,11)
SMILES Cc1nc(C)c(Cl)c(O)c1Cl
IUPAC Name 3,5-dichloro-2,6-dimethylpyridin-4-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile/Methanol
Molecular Weight (g/mol) 192.04
Quantità 1 mL
Peso formulazione 190.9905 g/mol